missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Direct Blue 15 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Direct Blue 15 |
| CAS | 2429-74-5 |
| Molekylformel | C34 H24 N6 O16 S4 . 4 Na |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt (9CI), C.I. Direct Blue 15 (8CI), Direct Sky Blue (6CI), Airedale Blue D, Aizen Direct Sky Blue 5B, Aizen Direct Sky Blue 5BH, Amanil Sky Blue, Atlantic Sky Blue A, Atul Direct Sky Blue, Azine Sky Blue 5B, Belamine Sky Blue A, Benzanil Sky Blue, Benzo Sky Blue A-CF, Benzo Sky Blue S, C.I. 24400, Cartasol Blue 2GF, Chloramine Sky Blue 4B, Chloramine Sky Blue A, Chrome Leather Pure Blue, Cresotine Pure Blue, Diacotton Sky Blue 5B, Diamine Blue 6B, Diamine Sky Blue, Diaphtamine Pure Blue, Diazol Pure Blue 4B, Diphenyl Brilliant Blue, Diphenyl Sky Blue 6B, Direct Blue 10G, Direct Blue 15, Direct Blue FFN, Direct Blue FFN-B 15, Direct Blue HH, Direct Lake Blue 5B, Direct Pure Blue, Direct Pure Blue M, Direct Sky Blue 5B, Direct Sky Blue A, Enianil Pure Blue AN, Fenamin Sky Blue, Hispamin Sky Blue 3B, Kayafect Blue Y, Kayaku Direct Sky Blue 5B, Lake Blue 5B, Methyl Violet 5BN, Mitsui Direct Sky Blue 5B, Naphtamine Blue 10G, Niagara Blue 4B, Niagara Sky Blue, Nippon Direct Sky Blue, Nippon Sky Blue, Nitto Direct Sky Blue 5B, Oxamine Sky Blue 5B, Paper Blue S, Phenamine Sky Blue A, Pontamine Sky Blue 5BX, Resacor Blue 2F, Shikiso Direct Sky Blue 5B, Sky Blue 4B, Sky Blue 5B, Tertrodirect Blue F, Vondacel Blue HH |
| InChI formel | InChI=1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-25-9-15(3-5-23(25)37-39-31-27(59(49,50)51)11-17-7-19(57(43,44)45)13-21(35)29(17)33(31)41)16-4-6-24(26(10-16)56-2)38-40-32-28(60(52,53)54)12-18-8-20(58(46,47)48)14-22(36)30(18)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(OC)c4 |
| IUPAC-namn | tetrasodium;5-amino-3-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]-3-methoxyphenyl]-2-methoxyphenyl]diazenyl]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 992.8 |
| Formel vikt | 991.9722 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?