Läs mer
Direct Blue 218 (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Direct Blue 218 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C32H24N6O16S4.2Cu.4Na/c33-19-11-17(55(43,44)45)5-15-9-25(57(49,50)51)29(31(41)27(15)19)37-35-21-3-1-13(7-23(21)39)14-2-4-22(24(40)8-14)36-38-30-26(58(52,53)54)10-16-6-18(56(46,47)48)12-20(34)28(16)32(30)42;;;;;;/h1-12,39-42H,33-34H2,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;;;/q;2*+2;4*+1/p-8 |
| Formel vikt | 1085.7688 |