Läs mer
Direct Blue 6 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Direct Blue 2b |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H24N6O14S4.4Na/c33-23-13-21(53(41,42)43)9-17-11-25(55(47,48)49)29(31(39)27(17)23)37-35-19-5-1-15(2-6-19)16-3-7-20(8-4-16)36-38-30-26(56(50,51)52)12-18-10-22(54(44,45)46)14-24(34)28(18)32(30)40;;;;/h1-14,39-40H,33-34H2,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49)(H,50,51,52);;;;/q;4*+1/p-4/b37-35+,38-36+;;;; |
| Formel vikt | 931.9511 |