Läs mer
Direct Blue 6 (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30040857
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040857 1 g
30040572 250 mg
18063820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4929501G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2602-46-2
Molekylformel C32 H20 N6 O14 S4 . 4 Na
Molekylvikt (g/mol) 932.75
Synonym 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid, 2,2'-(4,4'-biphenylylenebisazo)bis[8-amino-, tetrasodium salt (6CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt (9CI), C.I. Direct Blue 6 (7CI), C.I. Direct Blue 6, tetrasodium salt (8CI), Airedale Blue 2BD, Aizen Direct Blue 2BH, Amanil Blue 2BX, Atlantic Blue 2B, Atul Direct Blue 2B, Azocard Blue 2B, Azomine Blue 2B, Belamine Blue 2B, Bencidal Blue 2B, Benzanil Blue 2B, Benzo Blue 2B, Benzo Blue BBA-CF, Benzo Blue BBN-CF, Benzo Blue GS, Blue 2B, Blue 2B salt, Brasilamina Blue 2B, C.I. 22610, Calcomine Blue 2B, Chloramine Blue 2B, Chlorazol Blue B, Chlorazol Blue BP, Chrome Leather Blue 2B, Cresotine Blue 2B, Diacotton Blue BB, Diamine Blue, Diamine Blue 2B, Diamine Blue BB, Diaphtamine Blue BB, Diazine Blue 2B, Diazol Blue 2B, Diphenyl Blue 2B, Diphenyl Blue KF, Diphenyl Blue M 2B, Direct Blue 2B, Direct Blue 2BA, Direct Blue 6, Direct Blue A, Direct Blue BB, Direct Blue GS, Direct Blue K, Direct Blue M 2B, Direct Sky Blue K, Enianil Blue 2BN, Fenamin Blue 2B, Fixanol Blue 2B, Hispamin Blue 2B, Indigo Blue 2B, Kayaku Direct Blue BB, Mitsui Direct Blue 2BN, Naphtamine Blue 2B, Niagara Blue 2B, Nippon Blue BB, Paramine Blue 2B, Phenamine Blue BB, Pheno Blue 2B, Pontamine Blue BB, Tertrodirect Blue 2B, Vondacel Blue 2B, 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(2,1-diazenediyl)]bis[5-amino-4-hydroxy-, sodium salt (1:4) (ACI), Direct Blue 2b
IUPAC-namn tetrasodium;5-amino-3-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(c(N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material Direct Blue 2b
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C32H24N6O14S4.4Na/c33-23-13-21(53(41,42)43)9-17-11-25(55(47,48)49)29(31(39)27(17)23)37-35-19-5-1-15(2-6-19)16-3-7-20(8-4-16)36-38-30-26(56(50,51)52)12-18-10-22(54(44,45)46)14-24(34)28(18)32(30)40;;;;/h1-14,39-40H,33-34H2,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49)(H,50,51,52);;;;/q;4*+1/p-4/b37-35+,38-36+;;;;
Formel vikt 931.9511
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.