Läs mer
Direct Blue 71 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Direct Blue 71 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C40H27N7O13S4.4Na/c41-22-8-10-25-21(16-22)17-38(64(58,59)60)39(40(25)48)47-46-35-15-14-34(28-11-9-24(20-30(28)35)61(49,50)51)45-44-33-13-12-32(26-4-1-2-5-27(26)33)43-42-23-18-31-29(37(19-23)63(55,56)57)6-3-7-36(31)62(52,53)54;;;;/h1-20,48H,41H2,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;/q;4*+1/p-4 |
| Formel vikt | 1028.9827 |