Läs mer
Direct Blue 76 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Direct Blue 76 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChi=1S/C32H24N6O16S4.2Cu.4Na/c33-29-25(57(49,50)51)11-23(55(43,44)45)15-3-7-19(31(41)27(15)29)37-35-17-5-1-13(9-21(17)39)14-2-6-18(22(40)10-14)36-38-20-8-4-16-24(56(46,47)48)12-26(58(52,53)54)30(34)28(16)32(20)42;;;;;;/h1-12,39-42H,33-34H2,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;;;/q;2*+2;4*+1/p-8 |
| Formel vikt | 1085.77 |