Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningstips för UNIFILTER och UNIGUARD Direct-Connection Hållare
Produktkod. 10468444 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
UNIFILTER HPLC-filtersystem och UNIGUARD Skyddskassetthållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10468444 UNIFILTER HPLC-filtersystem och UNIGUARD Skyddskassetthållare Paket med 3
1 options
Produktkod. 10468444 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 850RT
Beräknad leverans: 09-11-2026
Standard ersättningstips för Thermo Scientific™ UNIGUARD™ och UNIFILTER™ Direct-Connection Hållare.
Använd Thermo Scientific™ Ersättningsspets som standardkomponent för UNIFILTER™ Direct-Connection HPLC-filtersystem eller för UNIGUARD™ Direct-Connection Skyddskassetthållare. De UNIGUARD Patronhållaranslutningar har en innerdiameter som matchar den analytiska kolumninsatsen och eliminerar behovet av extra kopplingar. De UNIFILTER Filtersystem är utbytbara 0,5 μm drop-in filter som förbättrar kolonnens livslängd och förbättrar prestandan. Ett filtersystem består av hållare, filter och ersättningsspets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) UNIFILTER HPLC-filtersystem och UNIGUARD Skyddskassetthållare
Produkttyp Standardersättningstips, KPI
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.