Läs mer
Thermo Scientific™ Direkt kanalavgasövergång med antiblowbackventil, för 0,9 m skåp
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För 0,9 mil. Herasafe 2025 och 2030i biologiska säkerhetsskåp
För 0,9 m Herasafe 2025 och 2030i Biologisk säkerhetsskåp
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Laboratorieutrymme |
| Produkttyp | Avgasanslutningskit |
| Diameter (engelska) | 8 tum |
| Diameter (metrisk) | 20 cm |