Läs mer
Thermo Scientific™ Direkt kanalavgasövergång med antiblowbackventil, för ett 1,8 m långt skåp
Produktkod. 11851491 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Laboratorieutrymme
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11851491 Laboratorieutrymme Varje
1 options
Produktkod. 11851491 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50078790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14350.00 SEK
    13731.74 SEK / Paket med 1
    Save 618.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
För 1,8 m Herasafe 2025 och 2030i biologiska säkerhetsskåp
För 1,8 m Herasafe 2025 och 2030i biologiska säkerhetsskåp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Laboratorieutrymme
Produkttyp Avgasanslutningskit
Diameter (engelska) 8 tum
Diameter (metrisk) 20 cm