Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Direct Red 80
Produktkod. 11309739
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309739 25 g 25g
11399729 5 g 5g
11319739 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309739 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21693.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2610-10-8 | C45H26N10Na6O21S6 | 1373.05 g/mol
Direct red 80 är ett färgämne som är användbart som hjärtmuskelfärgning och som modellförening i adsorptionsstudier. Det har också använts för att jämföra effektiviteten av borttagning av textilfärg i vattenlösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Direct red 80 är ett färgämne som är användbart som hjärtmuskelfärgning och som modellförening i adsorptionsstudier. Det har också använts för att jämföra effektiviteten av borttagning av textilfärg i vattenlösningar.
Löslighet
Delvis löslig i vatten, mycket svagt löslig i etanol och cellosolve. Olösligt i många organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2610-10-8
MDL-nummer MFCD00054389
Synonym C.I. 35780; Sirius Red
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Direct Red 80
Molekylformel C8H8O4
Löslighetsinformation Partly soluble in water,very slightly soluble in ethanol,and cellosolve. Insoluble in many organic solvents.
InChI-nyckel IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-metoxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 168.15
PubChem CID 75787
Formel vikt 1373.09
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.