Läs mer
Hanna Instruments™ Direkt jordmätning pH bärbar mätare
Produktkod. 10602702
Change view
Område (pH):
-2 till 16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) unitSize
10602702 -2 till 16 Varje
1 options
Produktkod. 10602702 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI99121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testa jordens pH-värde direkt eller i en jordslam beredd med avjoniserat vatten. Hanna Instruments™ Direct Soil Measurement pH Portable Meter är en hållbar, vattentät pH- och temperaturmätare med många avancerade funktioner som finns i dyrare bärbar instrumentering.
HI99121-mätaren har en stor LCD-skärm med flera nivåer som visar både pH- och temperaturavläsningar samtidigt. LCD-skärmen har också indikatorer för kalibreringsstatus, batterinivå och stabilitet, samt tutorialmeddelanden på skärmen. Den medföljande HI1292D förförstärkta pH- och temperatursonden har en konisk, robust spets som kan föras in direkt i fuktig eller mjuk jord.
  • Konisk spetselektrod för direkt pH-mätning av jord
  • Inkluderar en plastskruv för att perforera hårdare jordar
  • Inbyggd temperatursensor för automatisk temperaturkompensation
  • Förstärkt elektrod för snabb, stabil respons immun mot elektriskt brus
  • Exakta mätningar med 0,01 pH-upplösning och en noggrannhet på± 0,05 pH
  • Fyll på elektroden genom att vrida på locket så att mer referenselektrolyt kan flöda
  • Perfekt för hem- och professionella odlare och miljöövervakning
  • Automatisk kalibrering med buffertigenkänning
Specifikationer
Inkluderar pH-elektrod, jordborr, jordförberedande lösning, pH 4,01 / 7,01 buffertlösning, rengöringslösning för oorganiska och organiska jordavlagringar, plastbägare, batterier, instruktioner, hård bärväska
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (upp till 60 °C); ±1,0 °C (utanför),± 1 °F (upp till 140 °F);
Noggrannhet (pH) ±0,02
För användning med (applikation) Jordanalys för hemma- och professionella odlare samt miljöövervakning
Kalibrering Automatisk
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 1 eller 2
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Temperaturområde (engelska) 23,0 °F till 221,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C/° F
Mått (L x B x H) 152 x 58 x 30 mm (6,0 x 2,3 x 1,2 tum)
Vikt (metrisk) 205 g
Vikt (engelska) 7,2 oz.
Garanti 2 år (6 månaders undersökning)
Material Glaskroppssond
Sondtyp HI1292D glaskropp, förförstärkt pH-elektrod för jordmätning med intern temperatursensor, DIN-kontakt och 1 m (3,3 ft.) kabel
Relativ luftfuktighetsintervall Max. 100 %
Temperaturkompensation Automatisk, från -5,0 till 105,0 °C (23 till 221 °F)
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Batterityp 3 x 1,5V AAA
Batteritid 1200 timmar. (automatisk avstängning efter 8 min.)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Direct Soil Measurement pH Portable Meter
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Lauryl Sulphate