Läs mer
Brady™ Direkt Thermal Paper Thermal Transfer Utskrivbara etiketter
Produktkod. 11513125
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg unitSize
11513125 Vitt Varje
1 options
Produktkod. 11513125 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236732
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Direct Thermal Paper Thermal Transfer Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara pappersetiketter för termotransferskrivare.
Specifikationer
Beskrivning Direkta termiska utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Material papper
Tryckteknik Direkt termisk
Produkttyp Säkerhetsetikett
För användning med (applikation) Lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Antal per förpackning 6000 Etiketter/Låda
Kvantitet 6000 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -0,4 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 79.38 mm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 4 tum
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 76.2 mm
Alternativt artikelnummer BPT-540-305