Läs mer
Brady™ Direkt termiskt utskrivbara etiketter, 25 mm kärna
Produktkod. 11593115 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Bredd (metrisk):
31,8 mm
57,1 mm
101,6 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
22,2 mm
28,4 mm
28,6 mm
35 mm
41,3 mm
66,7 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk) Form Förpackningsstorlek
11593115 31,8 mm 57,1 mm 35 mm Rektangel Varje
11538744 19,1 mm 57,1 mm 22,2 mm Rektangel Varje
11523135 25,4 mm 31,8 mm 28,4 mm Rektangel Varje
11568744 25,4 mm 101,6 mm 28,6 mm Rektangel Varje
11553135 38,1 mm 101,6 mm 41,3 mm Rektangel Varje
11588744 63,5 mm 101,6 mm 66,7 mm Rektangel Varje
11543135 101,6 mm 57,1 mm 104,8 mm Rektangel Varje
11563135 101,6 mm 101,6 mm 104,8 mm Fyrkantig Varje
11508754 127 mm 101,6 mm 130,2 mm Rektangel Varje
11573135 152,4 mm 101,6 mm 155,6 mm Rektangel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11593115 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236730
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Utskrivbara pappersetiketter för termotransferskrivare.
  • Direkt termiskt papper
  • Idealisk för lagermärkning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Material Direkt termiskt papper
Tryckteknik Direkt termisk
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP ™11 etikettskrivare, ™BBP 12 industriell etikettskrivare, THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 13 620 Etiketter
Form Rektangel
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 35 mm
Bredd (metrisk) 57,1 mm
Höjd (metrisk) 31,8 mm
Alternativt artikelnummer BPT-522-125