Läs mer
Brady™ Direkta termiska utskrivbara etiketter
Product Code. 31751202 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Höjd (engelska):
6.00 tum
Product Code. Höjd (engelska)
31751202 6.00 tum
1 options
Product Code. 31751202 Supplier Brady™ Supplier No. 324907
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Utskrivbara, pappersetiketter för direkta termiska skrivare
  • Idealisk etikettstorlek för logistiska tillämpningar.
Specifications
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matt
Formatera Stansad
Material papper
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Direkt termisk
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Brady i6100
Antal per förpackning 3000
Form Rektangel
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (L x B) 152.40 x 101.60 mm
Längd (engelska) 152.40 mm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.60 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 101.60 mm
Höjd (engelska) 6.00 tum
Höjd (metrisk) 152.40 mm
Alternativt artikelnummer I61-DT-25-7604-1