Läs mer
DiversifiedBiotech Direkta termiska rulletiketter
Beskrivning
- Direct Thermalformaterade Cryo-Tags™ för att fungera med de flesta Direct Thermal-skrivare
- Märk snabbt dina prover med skarp text, genomskinliga streckkoder eller en kombination av båda
- Kryogena etiketter är lämpliga för en rad olika tillämpningar
- Diversified Biotech rekommenderar Label LIVE-appen för utskrift tillsammans med mydpi Label Printer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Skala och kliv, Akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Halvglans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyolefin |
| Tryckteknik | Direkt termisk |
| Produkttyp | Ultrareflekterande bokstavsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B) | 1,50 x 0,50 tum |
| Längd (engelska) | 1,50 tum |
| Visa mer |