Läs mer
Brady™ Riktningspiltejp
Produktkod. 12797936 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
33 mx 100 mm
Färg:
Svart på grått
Svart på ockra
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på lila
Vitt på rött
Vitt på svart
Förpackningsstorlek:
1 rulle
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Förpackningsstorlek
12797936 33 mx 100 mm Svart på vitt 1 rulle
12747926 33 mx 100 mm Svart på grått 1 rulle
12707936 33 mx 100 mm Svart på orange 1 rulle
12757916 33 mx 100 mm Vitt på svart 1 rulle
12787916 33 mx 100 mm Vitt på blått 1 rulle
12767926 33 mx 100 mm Vitt på grönt 1 rulle
12737936 33 mx 100 mm Vitt på lila 1 rulle
12767936 33 mx 100 mm Vitt på rött 1 rulle
12797926 33 m x 25 mm Svart på grått 1 rulle
12707946 33 m x 25 mm Svart på vitt 1 rulle
12797916 33 m x 25 mm Vitt på blått 1 rulle
12759664 33 m x 25 mm Svart på ockra 1 rulle
12777926 33 m x 25 mm Vitt på grönt 1 rulle
12717936 33 m x 25 mm Svart på orange 1 rulle
12777936 33 m x 25 mm Vitt på rött 1 rulle
12767916 33 m x 25 mm Vitt på svart 1 rulle
12747936 33 m x 25 mm Vitt på lila 1 rulle
12757926 33 m x 50 mm Svart på grått 1 rulle
12727936 33 m x 50 mm Svart på orange 1 rulle
12717946 33 m x 50 mm Svart på vitt 1 rulle
12769664 33 m x 50 mm Svart på ockra 1 rulle
12777916 33 m x 50 mm Vitt på svart 1 rulle
12707926 33 m x 50 mm Vitt på blått 1 rulle
12787926 33 m x 50 mm Vitt på grönt 1 rulle
12757936 33 m x 50 mm Vitt på lila 1 rulle
12787936 33 m x 50 mm Vitt på rött 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 12797936 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 275129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2765.00 SEK
    2448.27 SEK / 1 rullar
    Save 316.73 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Riktad flödespiltejp kan öka säkerheten, förbättra drifteffektiviteten och ger 360 graders synlighet.
  • Riktad flödespiltejp kan öka säkerheten, förbättra drifteffektiviteten och ger 360 graders synlighet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ROHS Miljööverensstämmelse, EU-direktiv 2002/95/EC, EU-direktiv 67/548 och 88/379
Beskrivning Riktningspiltejp
Typ av lim Permanent akryl, Permanent, Tryckkänslig
Färg Svart på vitt
Avsluta Glans
Formatera Tejpa
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Antal per förpackning 1300 Marker/Rull
Kvantitet 1300 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (L x B) 33 mx 100 mm
Längd (engelska) 108.27 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm
Alternativt artikelnummer PILTAPE:WH/BLACKARROW-100MMX33M