Läs mer
Dirhenium dekakarbonyl, sublimerad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10701121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10701121 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10701121 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223990050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
CAS: 14285-68-8 | C10O10Re2 | 652.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dirhenium decacarbonyl
CAS 14285-68-8
Smältpunkt 170,0 °C
Färg Grön-Gul
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10O10Re2
Linjär formel Re2(CO)10
MDL-nummer MFCD00011198
Kvantitet 5 g
Synonym carbon monoxide; rhenium 2+, decacarbonyldirhenium 250mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
InChI-nyckel ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O]#C[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])C#[O]
IUPAC-namn kolmonoxid; rhenium
Molekylvikt (g/mol) 652.51
PubChem CID 498777
Formel vikt 652.51
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dirhenium decacarbonyl, sublimed
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.