Läs mer
Dirhodium Tetracaprolactamate >90%, TRC
Produktkod. 30386548
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386548 50 mg
30375576 5 mg
30380452 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49495850MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138984-26-6
Molekylformel C6 H10 N O Rh2
Molekylvikt (g/mol) 317.961
Synonym tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-kN1:kO2)]di-Rhodium (Rh-Rh), tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-N1:O2)]di-Rhodium (Rh-Rh), Dirhodium(II) caprolactamate
IUPAC-namn 8λ3-oxa-1-aza-9λ3-rhodabicyclo[5.2.0]non-7-en-9-ylrhodium
LEDER [Rh][Rh]1N2CCCCCC2=[O]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dirhodium Tetracaprolactamate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO.2Rh/c8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h1-5H2,(H,7,8);;/q;;+1/p-1
Formel vikt 317.887