Läs mer
Dirlotapide, MedChemExpress
Produktkod. 16423129
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16423129 1 mg
1 options
Produktkod. 16423129 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00070
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dirlotapide (CP742033) is a gut-selective inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP) that reliably produces weight loss in obese dogs.
Dirlotapide (CP742033) is a gut-selective inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP) that reliably produces weight loss in obese dogs.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dirlotapide
CAS 481658-94-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C40H33F3N4O3
Kvantitet 1 mg
Synonym CP742033 Slentrol
LEDER O=C(C(N1C)=CC2=C1C=CC(NC(C3=CC=CC=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)=C2)N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(N(C)CC6=CC=CC=C6)=O
Molekylvikt (g/mol) 674.71
Formel vikt 674.71
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism