Läs mer
Diroximel Fumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diroximel fumarate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO6/c1-17-10(15)4-5-11(16)18-7-6-12-8(13)2-3-9(12)14/h4-5H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4+ |
| Formel vikt | 255.0743 |