Läs mer
Disalicylamide, Mikromol™
Beskrivning
Disalicylamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disalicylamide |
| CAS | 1972-71-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Disalicylamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | delta1-Adrenosterone, Benzamide, 2-hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)-, Dibenzamide, 2,2'-dihydroxy- (6CI), Disalicylamide (7CI,8CI), 2,2'-Dihydroxydibenzamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)benzamide, Disalicylimide, N-Salicyloylsalicylamide |
| LEDER | Oc1ccccc1C(=O)NC(=O)c2ccccc2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.25 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |