missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Disalicylide, Mikromol

Produktkod. 30461091
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461091 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461091 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0133.290025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Disalicylide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Disalicylide
CAS 486-58-8
Analyt- eller komponentnamn Disalicylide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Disalicylide (6CI), Benzoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, Salicylic acid, bimol. cyclic ester
InChI formel InChI=1S/C14H8O4/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)17-14(16)10-6-2-4-8-12(10)18-13/h1-8H
Lösningstyp Neat
LEDER O=C1Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc13
IUPAC-namn benzo[c][1,5]benzodioxocine-6,12-dione
Molekylvikt (g/mol) 240.2109
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 240.0423 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.