Läs mer
Disalicylimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disalicylamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO4/c16-11-7-3-1-5-9(11)13(18)15-14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,16-17H,(H,15,18,19) |
| Formel vikt | 257.0688 |
| Procent renhet | >95% |