Läs mer
VELP Scientifica Skiva 1 för kapslar för autosampler
Produktkod. 30003202 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
Autosamplerskiva
Produktkod. Typ
30003202 Autosamplerskiva
1 options
Produktkod. 30003202 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer A00000420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7595.16 SEK
    7132.56 SEK / Paket med 1
    Save 462.60 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
30-positionsskiva för kapslar för vätskor eller halvfasta prover (expanderbar med en extra skiva A00000420 - upp till 59 prover).
  • Ytterligare 30-positioners skiva för kapslar, för vätskor eller halvfasta prover
  • Lämplig för CN 802 kol/kväveanalysator
  • VELP C/N har exceptionell effektivitet och möjliggör högsta provgenomströmning. Detta möjliggörs av den elektroniska autosamplern, som kan bearbeta upp till 117 prover åt gången.
Specifikationer
Typ Autosamplerskiva