Läs mer
VELP Scientifica Skiva 2 för kapslar för autosampler
Produktkod. 30003201 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
Autosamplerskiva
Produktkod. Typ
30003201 Autosamplerskiva
1 options
Produktkod. 30003201 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer A00000390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7099.17 SEK
    6661.60 SEK / Paket med 1
    Save 437.57 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
30-positionsskiva för kapslar för vätskor eller halvfasta prover (att användas i kombination med skiva A00000390).
  • Ytterligare 30-positioners skiva för kapslar, för vätskor eller halvfasta prover
  • Lämplig för CN 802 kol/kväveanalysator
  • VELP C/N har exceptionell effektivitet och möjliggör högsta provgenomströmning. Detta möjliggörs av den elektroniska autosamplern, som kan bearbeta upp till 117 prover åt gången.
Specifikationer
Typ Autosamplerskiva