Läs mer
Lovibond™ Komparatorskiva
Produktkod. 12744527
Analyter:
Ammoniak
Hydrazin
Järn
Klor
Klor (DPD)
Nitrat
Orto-fosfat
Upplöst syre
ph-värde
Beskrivning:
Skiva 2/1B
Skiva 2/1E
Skiva 2/1H
Skiva 2/1J
Skiva 3/113
Skiva 3/116
Skiva 3/142
Skiva 3/2 Hypo
Skiva 3/40A
Skiva 3/40B
Skiva 3/40K
Skiva 3/70
Skiva NAB
Skiva NOE
Skiva: NOH
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Varje
Produktkod. 12744527
Brand: Lovibond™ 283120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lovibond™ Comparator Disc använder en rad standarder för färgmatchning utan blekning av glas för jämförelse av kemiska testfärger.
  • Lätt att använda, visuell bedömning av provet; rotera helt enkelt skivan för att matcha färgen
  • Glas, blekningsfria standarder för lång livslängd
  • Stöttålig, reptålig
  • Valfria belysningsenheter för garanterade ljusförhållanden 24 timmar om dygnet
  • Valfria Nessleriser-system för längre väglängder
  • Mer än 400 färgskivor finns tillgängliga för Comparator 2000+
  • Lovibond™ färgstandarder består uteslutande av genomgående färgade och planslipade glas
Specifikationer
Analyter Ammoniak
Beskrivning Skiva NAB
För användning med (utrustning) Komparator 2000+
Räckvidd 0,08, 0,24, 0,28, 0,32, 0,36, 0,4, 0,44, 0,48, 0,52 mg/L NH3
Typ Färgkomparatorskiva