Läs mer
Lovibond™ Komparatorskiva
Produktkod. 13106040
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Analyter:
Ammoniak
Hydrazin
Järn
Klor
Klor (DPD)
Nitrat
Orto-fosfat
Upplöst syre
ph-värde
Beskrivning:
Skiva 2/1B
Skiva 2/1E
Skiva 2/1H
Skiva 2/1J
Skiva 3/113
Skiva 3/116
Skiva 3/142
Skiva 3/2 Hypo
Skiva 3/40A
Skiva 3/40B
Skiva 3/40K
Skiva 3/70
Skiva NAB
Skiva NOE
Skiva: NOH
missing translation for 'unitSize'
Paket med 2000
Varje
Product Code. 13106040
missing translation for 'mfr': Lovibond™ 237000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Lovibond™ Comparator Disc använder en rad standarder för färgmatchning utan blekning av glas för jämförelse av kemiska testfärger.
  • Lätt att använda, visuell bedömning av provet; rotera helt enkelt skivan för att matcha färgen
  • Glas, blekningsfria standarder för lång livslängd
  • Stöttålig, reptålig
  • Valfria belysningsenheter för garanterade ljusförhållanden 24 timmar om dygnet
  • Valfria Nessleriser-system för längre väglängder
  • Mer än 400 färgskivor finns tillgängliga för Comparator 2000+
  • Lovibond™ färgstandarder består uteslutande av genomgående färgade och planslipade glas
Specifications
Analyter Orto-fosfat
Beskrivning Skiva 3/70
För användning med (utrustning) Komparator 2000+
Räckvidd 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mg/L PO4
Typ Färgkomparatorskiva