Läs mer
Lovibond™ Komparatorskiva
Analyter:
Ammoniak
Hydrazin
Järn
Klor
Klor (DPD)
Nitrate
Orto-fosfat
Upplöst syre
ph-värde
Beskrivning:
Disc 3/142
Skiva 2/1B
Skiva 2/1E
Skiva 2/1H
Skiva 2/1J
Skiva 3/113
Skiva 3/116
Skiva 3/2 Hypo
Skiva 3/40A
Skiva 3/40B
Skiva 3/40K
Skiva 3/70
Skiva NAB
Skiva NOE
Skiva: NOH
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Varje
Beskrivning
Lovibond™ Comparator Disc använder en rad standarder för färgmatchning utan blekning av glas för jämförelse av kemiska testfärger.
- Easy to use, visual assessment of the sample; simply rotate disc to match color
- Glass, fade-free standards for longevity of use
- Shock resistant, scratch resistant
- Optional lighting units for guaranteed lighting conditions 24 hours/day
- Optional Nessleriser systems for longer path lengths
- More than 400 color discs are available for the Comparator 2000+
- Lovibond™ color standards consist exclusively of through-and-through colored and flat-ground glasses
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Nitrate |
| Beskrivning | Disc 3/142 |
| För användning med (utrustning) | Comparator 2000+ |
| Räckvidd | 10-100ppm N |
| Typ | Color Comparator Disc |