Läs mer
Lovibond™ Komparatorskiva
Analyter:
Ammoniak
Hydrazin
Järn
Klor
Klor (DPD)
Nitrate
Orto-fosfat
Upplöst syre
ph-värde
Beskrivning:
Disc 3/142
Skiva 2/1B
Skiva 2/1E
Skiva 2/1H
Skiva 2/1J
Skiva 3/113
Skiva 3/116
Skiva 3/2 Hypo
Skiva 3/40A
Skiva 3/40B
Skiva 3/40K
Skiva 3/70
Skiva NAB
Skiva NOE
Skiva: NOH
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Varje
Beskrivning
Lovibond™ Comparator Disc använder en rad standarder för färgmatchning utan blekning av glas för jämförelse av kemiska testfärger.
- Lätt att använda, visuell bedömning av provet; rotera helt enkelt skivan för att matcha färgen
- Glas, blekningsfria standarder för lång livslängd
- Stöttålig, reptålig
- Valfria belysningsenheter för garanterade ljusförhållanden 24 timmar om dygnet
- Valfria Nessleriser-system för längre väglängder
- Mer än 400 färgskivor finns tillgängliga för Comparator 2000+
- Lovibond™ färgstandarder består uteslutande av genomgående färgade och planslipade glas
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | ph-värde |
| Beskrivning | Skiva 2/1J |
| För användning med (utrustning) | Komparator 2000+ |
| Räckvidd | 6.8, 7, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8, 8.2, 8.4 |
| Typ | Färgkomparatorskiva |