Läs mer
SCAT™ Skivsensorset
Produktkod. 18606468 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Inkluderar:
Signallampa EU/UK/US, magnetisk hållare, kabel (3 m), hak- och slinga (2 m), full tillstånd
Signallampa EU/UK/US, magnetisk hållare, kabel (3 m), krok och slinga (2 m), tomt tillstånd
Signallampa, magnethållare, kabel (3 m)
Skivsensorset, signallampa, fullstatus
Skivsensorset, signallampa, tomt tillstånd
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18606468 Signallampa, magnethållare, kabel (3 m)
17947450 Skivsensorset, signallampa, tomt tillstånd
17927450 Skivsensorset, signallampa, fullstatus
18616468 Signallampa EU/UK/US, magnetisk hållare, kabel (3 m), hak- och slinga (2 m), full tillstånd
18646498 Signallampa EU/UK/US, magnetisk hållare, kabel (3 m), krok och slinga (2 m), tomt tillstånd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 18606468 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 108334T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00 SEK
    2428.34 SEK / 1 ark
    Save 216.66 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Disc Sensor Set är en idealisk lösning mot överfulla behållare. Sensorn känner av vätskor genom glas eller plast, utan kontakt med innehållet i behållaren. Fäst helt enkelt på önskad höjd - du får en optisk/visuell varning när den kritiska nivån nås.
  • Signallampa - EU / UK / US, för nivåkontroll, visuell signal (blinkar) när nivån är uppnådd
  • Magnetisk hållare för individuell infästning
  • Skivsensor, visuellt larm i fullt tillstånd
  • 3 m signalkabel
  • 2 m kardborrefäste för skivsensor
  • Inkluderar strömförsörjning: 24V DC EU / UK / US-kontakt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Inkluderar Signallampa, magnethållare, kabel (3 m)
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Produkttyp Signallampa