Läs mer
SCAT™ Skivsensorset
Produktkod. 18646498 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Inkluderar:
Signallampa EU/UK/US, magnetisk hållare, kabel (3 m), hak- och slinga (2 m), full tillstånd
Signallampa EU/UK/US, magnetisk hållare, kabel (3 m), krok och slinga (2 m), tomt tillstånd
Signallampa, magnethållare, kabel (3 m)
Skivsensorset, signallampa, fullstatus
Skivsensorset, signallampa, tomt tillstånd
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18646498 Signallampa EU/UK/US, magnetisk hållare, kabel (3 m), krok och slinga (2 m), tomt tillstånd
17947450 Skivsensorset, signallampa, tomt tillstånd
17927450 Skivsensorset, signallampa, fullstatus
18606468 Signallampa, magnethållare, kabel (3 m)
18616468 Signallampa EU/UK/US, magnetisk hållare, kabel (3 m), hak- och slinga (2 m), full tillstånd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 18646498 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 108336T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5255.00 SEK
    4506.59 SEK / 1 uppsättningar
    Save 748.41 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Disc Sensor Set är en idealisk lösning mot överfulla behållare. Sensorn känner av vätskor genom glas eller plast, utan kontakt med innehållet i behållaren. Fäst helt enkelt på önskad höjd - du får en optisk/visuell varning när den kritiska nivån nås.
  • Signallampa - EU / UK / USA, för nivåkontroll, visuell signal (blinkande) när nivån nås
  • Magnethållare för individuell fästning
  • Skivsensor, visuellt larm i fullt tillstånd
  • 3 m signalkabel
  • 2 m hak- och öglafäste för skivsensor
  • Inkluderar strömförsörjning: 24V DC EU / UK / US-kontakt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Inkluderar Signallampa EU/UK/US, magnetisk hållare, kabel (3 m), krok och slinga (2 m), tomt tillstånd
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Produkttyp Signallampa