Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Rör |
| Höjd (metrisk) | 6 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |