missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DISC1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-40775PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
DISC1 Polyclonal antibody specifically detects DISC1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifikationer
| DISC1 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| C1orf136, disrupted in schizophrenia 1, disrupted in schizophrenia 1 protein, FLJ13381, FLJ21640, FLJ25311, FLJ41105, KIAA0457, SCZD9 | |
| A synthetic peptide made to an internal region (within residues 700-800) of the mouse DISC1 protein. [Swiss-Prot# Q811T9] | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Cognition and Behavior, Neurodegeneration, Neuroscience | |
| 27185 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering