Läs mer
BD Discardit™ Excentrisk Luer-slip tvådelad spruta
Description
- Sterila
- Engångsbruk
- Tvådelad spruta
- Leur-Slip
- Disponibel
- Klart
Specifications
Specifications
| Material | Plast |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | Utan nål |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Excentrisk Luer-slip 2-delad spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Examen | 0.5 mL |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Anslutningstyp | Excentrisk Luer Slip |
| Show More |