Läs mer
BD Discardit™ Excentrisk Luer-slip tvådelad spruta
Beskrivning
- Sterila
- Engångsbruk
- Tvådelad spruta
- Leur-Slip
- Disponibel
- Klart
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen (kropp) |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | Utan nål |
| Produkttyp | Excentrisk Luer-slip 2-delad spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Examen | 1 mL |
| Kvantitet | 80 Pk. |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Anslutningstyp | Excentrisk Luer Slip |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |