Läs mer
BD Discardit™ Icke-steril tvådelad spruta
Volym (metrisk):
5 mL
Examen:
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Beskrivning
- Tvådelade sprutor med Luer-pip och läckagetät design
- Genomskinlig cylinder med exakta graderingsskalamarkeringar för perfekt visualisering av innehållet
- Ergonomiskt utformad kolv för enhandsmanövrering med reducerad glidkraft
- Silikonoljefritt smörjmedel möjliggör mjuk, gradvis kolvrörelse
- Låsringen förhindrar oavsiktlig tillbakadragning av kolvstången
- Design av fingergreppsflänsar säkerställer stabilitet och komfort under injektion
- Engångssprutor, individuellt förpackade sprutor är latex- och PVC-fria
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Oleamid (smörjmedel), Polyeten (kolv), Polypropen (fat) |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Injektion och/eller aspiration av medicinska vätskor |
| Produkttyp | 2-delad spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Examen | 0.2 mL |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Anslutningstyp | Luer Tips |
| Sterilitet | Icke-steril |