Läs mer
Hirschmann™ Utloppsrörsenhet med Luer-Lock-anslutning
Produktkod. 10191521
Typ:
Ejection Tube Unit
Utloppsrörsenhet
Material:
FEP, PFA
FEP, polypropen
Produktkod. 10191521
Brand: Hirschmann™ 9313028
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Doseringsmunstycke med FEP-slang och Luer-Lock-Anslutning
  • Guidad slang
  • Skruvkopplad
  • Med Luer-Lock-kontakt för filtrering
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Typ Utloppsrörsenhet
För användning med (utrustning) ceramus™ , opus™ dos, akku-drive™ dos med recirkulation
Material FEP, polypropen
Beskrivning Med Luer-Lock-anslutning