Läs mer
BRAND™ Utloppsrör för Dispensette™ S-flasklocksdispensrar med standardventiler
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Utloppsrör finns i två storlekar: För instrument med nominell kapacitet 1 ml, 2 ml, 5 ml och 10 ml; och för instrument med nominell kapacitet på 25 ml, 50 ml och 100 ml
- Välj mellan standard- och finspetsmodeller
- Dispensette™ S-dispenser har röd kant
- Dispensette™ S Organic-dispensers har gula kanter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Urladdningsrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd/Vit |
| Material | ETFE, PTFE, Polypropen |
| För användning med (applikation) | Dispensera vätska |
| För användning med (utrustning) | Dispensette S, 1, 2, 5 och 10 ml nominella volymer |
| Inkluderar | Utloppsrör, säkerhetslock |
| Sterilitet | Icke-steril |