Läs mer
BRAND™ Utloppsrör för Dispensette™ S-flasklocksdispensrar med standardventiler
Produktkod. 15468023 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Dispensette S Organic, nominella volymer 25, 50 och 10 ml
Dispensette S Organic, nominella volymer 25, 50 och 100 ml
Dispensette S organisk, nominella volymer 5 och 10 ml
Dispensette S, 1, 2, 5 och 10 ml nominella volymer
Dispensette S, 25, 50 och 100 ml nominella volymer
Dispensette S, nominella volymer 25, 50 och 100 ml
Dispensette S, nominella volymer 5 och 10 ml
Dispensette S-spåranalys, platina-iridium
Dispensette S-spåranalys, tantal
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15468023 Dispensette S, nominella volymer 5 och 10 ml Varje
15458023 Dispensette S, 1, 2, 5 och 10 ml nominella volymer Varje
15478023 Dispensette S, 25, 50 och 100 ml nominella volymer Varje
15488023 Dispensette S, nominella volymer 25, 50 och 100 ml Varje
15498023 Dispensette S organisk, nominella volymer 5 och 10 ml Varje
15408033 Dispensette S Organic, nominella volymer 25, 50 och 100 ml Varje
15428033 Dispensette S Organic, nominella volymer 25, 50 och 10 ml Varje
15438033 Dispensette S-spåranalys, platina-iridium Varje
15448033 Dispensette S-spåranalys, tantal Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15468023 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 708005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 SEK
    158.61 SEK / Paket med 1
    Save 5.39 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Utloppsrör som passade Dispensette™ tillverkade 2016 och senare
  • Utloppsrör finns i två storlekar: För instrument med nominell kapacitet 1 ml, 2 ml, 5 ml och 10 ml; och för instrument med nominell kapacitet på 25 ml, 50 ml och 100 ml
  • Välj mellan standard- och finspetsmodeller
  • Dispensette™ S-dispenser har röd kant
  • Dispensette™ S Organic-dispensers har gula kanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urladdningsrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd/Vit
Material ETFE, PTFE, Polypropen
För användning med (applikation) Dispensera vätska
För användning med (utrustning) Dispensette S, nominella volymer 5 och 10 ml
Inkluderar Utloppsrör, säkerhetslock