Läs mer
BRAND™ Utloppsrör för Dispensette™ S Dispensrar för flasktoppar
Produktkod. 15603997 Handla allt Brand Produkter
Change view
Inkluderar:
Recirkulationsventil
Utan återföringsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15603997 Utan återföringsventil Varje
15549724 Recirkulationsventil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15603997 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 708012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 SEK
    170.68 SEK / Paket med 1
    Save 5.32 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
För användning med Dispensette S Dispensrar för flasktoppar.
  • Bra tips
  • Volym: 5 och 10 ml
  • Finns med eller utan recirkulationsventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urladdningsrör
Volym (metrisk) 5, 10 mL
För användning med (utrustning) Dispensette S Dispensrar för flasktoppar
Inkluderar Utan återföringsventil
Tips Typ Bra tips