Läs mer
BRAND™ Utloppsrör för Dispensette™ S Dispensrar för flasktoppar
Produktkod. p-7078141 Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
Recirkulationsventil
Utan återföringsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15603997
Brand: BRAND™ 708012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Dispensette S Dispensrar för flasktoppar.
  • Bra tips
  • Volym: 5 och 10 ml
  • Finns med eller utan recirkulationsventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urladdningsrör
Volym (metrisk) 5, 10 mL
För användning med (utrustning) Dispensette S Dispensrar för flasktoppar
Inkluderar Utan återföringsventil
Tips Typ Bra tips