Läs mer
BRAND™ Utloppsventiler för Dispensette™ S Dispensrar för flasktoppar
Produktkod. 15523583 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Dispensette S ≥25 ml
Dispensette S ≤10 ml
Dispensette S Organic, 25, 50, 100 ml
Dispensette S Trace Analysis Ta
Dispensette S organisk, 5 och 10 ml
Dispensette S spåranalys Pt-Ir
Dispensette S, 1 och 2 ml
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
15523583 Dispensette S ≥25 ml Autoklaveringsbar Varje
15643977 Dispensette S ≤10 ml Autoklaveringsbar Varje
15663977 Dispensette S Organic, 25, 50, 100 ml Autoklaveringsbar Varje
15653977 Dispensette S organisk, 5 och 10 ml Autoklaveringsbar Varje
15673977 Dispensette S spåranalys Pt-Ir Får inte autoklaveras Varje
15683977 Dispensette S Trace Analysis Ta Får inte autoklaveras Varje
15603987 Dispensette S, 1 och 2 ml Autoklaveringsbar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15523583 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 6728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 SEK
    464.89 SEK / Paket med 1
    Save 18.11 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Ventiler för Dispensette™ S/S Organisk/S Spåranalys
  • Utloppsventiler är tillverkade av PFA/Boro 3.3/keramiska komponenter. De Dispensette™ S utloppsventil har en platina-iridium ventilfjäder; de Dispensette™ S Organisk utloppsventil har en tantalventilfjäder.
  • Utloppsventiler för Dispensette™ S Trace Analysis finns med antingen en platina-iridium- eller tantalventilfjäder för specifika applikationer (t.ex. Pt-Ir-ventil för dispensering av HF). Finns i två eller tre storlekar: en för 1 mL och 2 mL modeller; en för 5 mL och 10 mL modeller; en för 25 ml, 50 ml och 100 ml modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Utloppsventil
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinligt
Material ETFE, Borsilikatglas, Keramisk
För användning med (applikation) Dispensera vätska
För användning med (utrustning) Dispensette S ≥25 ml
Inkluderar Endast utloppsventil