Läs mer
BRAND™ Utloppsventiler för Dispensette™ S Dispensrar för flasktoppar
Produktkod. 15603987 Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
Dispensette™ S Ekologisk, 25, 50 och 100 ml
Dispensette™ S Ekologisk, 5 och 10 ml
Dispensette™ S Spåranalys Pt-Ir
Dispensette™ S Spåranalys Ta
Dispensette™ S≥ 25 ml
Dispensette™ S≤ 10 ml
Dispensette™ S, 1 och 2 ml
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15603987
Brand: BRAND™ 6749
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ventiler för Dispensette™ S/S Organisk/S Spåranalys
  • Utloppsventiler är tillverkade av PFA/Boro 3.3/keramiska komponenter. De Dispensette™ S utloppsventil har en platina-iridium ventilfjäder; de Dispensette™ S Organisk utloppsventil har en tantalventilfjäder.
  • Utloppsventiler för Dispensette™ S Trace Analysis finns med antingen en platina-iridium- eller tantalventilfjäder för specifika applikationer (t.ex. Pt-Ir-ventil för dispensering av HF). Finns i två eller tre storlekar: en för 1 mL och 2 mL modeller; en för 5 mL och 10 mL modeller; en för 25 ml, 50 ml och 100 ml modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Utloppsventil
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinligt
Material ETFE, Borsilikatglas, Keramisk
För användning med (applikation) Dispensera vätska
För användning med (utrustning) Dispensette™ S, 1 och 2 ml
Inkluderar Endast utloppsventil