Beskrivning
- Utloppsventiler är tillverkade av PFA/Boro 3.3/keramiska komponenter. De Dispensette™ S utloppsventil har en platina-iridium ventilfjäder; de Dispensette™ S Organisk utloppsventil har en tantalventilfjäder.
- Utloppsventiler för Dispensette™ S Trace Analysis finns med antingen en platina-iridium- eller tantalventilfjäder för specifika applikationer (t.ex. Pt-Ir-ventil för dispensering av HF). Finns i två eller tre storlekar: en för 1 mL och 2 mL modeller; en för 5 mL och 10 mL modeller; en för 25 ml, 50 ml och 100 ml modeller
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Utloppsventil |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | ETFE, Borsilikatglas, Keramisk |
| För användning med (applikation) | Dispensera vätska |
| För användning med (utrustning) | Dispensette™ S Spåranalys Ta |
| Inkluderar | Endast utloppsventil |