Läs mer
B Braun™ Discofix™ 3-vägs avstängningskran
Produktkod. 17534546
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17534546 Blått
1 options
Produktkod. 17534546 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 4095111
 Begränsad artikel
I lager
Låset svängs både axiellt och radiellt för säker och snabb anslutning. B Braun™ Discofix™ 3-vägskran är lämplig för alla nuvarande tryckinfusionssystem.
Kransystem för infusionsbehandling och övervakning
  • Lämplig för alla nuvarande tryckinfusionssystem
  • Kontinuerliga raka flödeskanaler för noggrann tryckövervakning
  • Svänglås rör sig både axiellt och radiellt för säker och snabb anslutning
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (applikation) Infusionsbehandling och övervakning
Produkttyp Ventil