Beskrivning
Nyckelfunktioner:
- Tillverkad med 316L rostfritt stål
- GMP design möjliggör enkel rengöring
- Bajonetthandtaget möjliggör enkel användning och kan snabbt kopplas bort så att provtagaren demonteras på några sekunder
- Tätningshylsor gör att en ficka kan tömmas åt gången, klämma helt enkelt på för att täcka fickorna som du inte vill tömma
- Provtagaren levereras med spetsiga spetsar som standard för att de ska kunna penetrera produkten, rundade spetsar erbjuds också.
Drift:
- Sätt in provtagaren i produkten och se till att fickorna är i stängt läge.
- Vrid handtaget på önskat djup för att exponera uppsamlingsfickorna, produkten kommer att rinna in i uppsamlingsfickorna.
- Vrid handtaget för att stänga fickorna och ta bort provtagaren.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Diskret Multilevel Sampler |
| Material | Rostfritt stål (316) (yttre), PTFE (kärna) |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| För användning med (applikation) | Ta diskreta prover från fritt flytande pulver och granulat |
| Längd (metrisk) | 900 mm |