Läs mer
Disecoctyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disecoctyl Phthalate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-5-7-9-11-15-19(3)27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20(4)16-12-10-8-6-2/h13-14,17-20H,5-12,15-16H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 390.277 |