Läs mer
Agencinox™ Fat, platt botten, med pip och handtag
Produktkod. 15822557
Change view
Kapacitet (metrisk):
4500 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15822557 4500 ml
1 options
Produktkod. 15822557 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 325A
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Runda, mångsidiga skål i rostfritt stål för en mängd olika användningsområden.
  • Med pip och handtag
  • God kemikaliebeständighet
  • Mycket bra värmebeständighet
Tekniske data
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 4500 ml
Material Rostfritt stål
Typ Rätt
Höjd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 250 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.