Läs mer
Helios Italquartz Skålar för Mahler Bomb Calorimeter, Translucent
Diameter (metrisk):
17 mm
20 mm
25 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
20 mm
Beskrivning
- Genomskinligt
- Lämplig för användning i Mahler bombkalorimeter
- Kemiskt inert
- Utmärkt elektrisk isolering
- Utmärkt styrka och hållbarhet
- Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Genomskinlig, 2 x 1 mm hål |
| Material | Kvarts |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| För användning med (applikation) | Mahler bombkalorimeter |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |