Läs mer
Helios Italquartz Skålar för Mahler Bomb Calorimeter, Translucent
Produktkod. 15848014
Diameter (metrisk):
17 mm
20 mm
25 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
20 mm
Produktkod. 15848014
Brand: Helios Italquartz 61F00165
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skålar för Mahler Bomb Calorimeter konstruerade av genomskinligt, hållbart, beständigt och kemiskt inert kvartsglas.
  • Genomskinligt
  • Lämplig för användning i Mahler bombkalorimeter
  • Kemiskt inert
  • Utmärkt elektrisk isolering
  • Utmärkt styrka och hållbarhet
  • Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Beskrivning Genomskinlig, 37 mm fläns
Material Kvarts
Form Rund
Typ Förångande skål
För användning med (applikation) Mahler bombkalorimeter
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 17 mm